Läs mer
Dimetridazole, LoGiCal
Produktkod. 30460328
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460328 10 mg
1 options
Produktkod. 30460328 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3059.00
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimetridazole
CAS 551-92-8
Analyt- eller komponentnamn Dimetridazole
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H7 N3 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Dimetridazole, 1H-Imidazole, 1,2-dimethyl-5-nitro-, Imidazole, 1,2-dimethyl-5-nitro- (7CI,8CI), 1,2-Dimethyl-5-nitro-1H-imidazole, 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole, 5-Nitro-1,2-dimethylimidazole, 8595RP, Dimetridazol, Dimetridazole, Dimetrizadole, Dimetronidazole, Emtryl, Emtrylvet, Emtrymix, NSC 226253
InChI formel InChI=1S/C5H7N3O2/c1-4-6-3-5(7(4)2)8(9)10/h3H,1-2H3
Lösningstyp Neat
LEDER Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1C
IUPAC-namn 1,2-dimethyl-5-nitroimidazole
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 141.13
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 141.0538 g/mol