Läs mer
Dimetridazole, MedChemExpress
Produktkod. 16402329
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16402329 1 g
1 options
Produktkod. 16402329 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1244
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Dmetridazole (1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole), a nitroimidazole-based antibiotic, combats protozoan infections.
Dmetridazole (1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole), a nitroimidazole-based antibiotic, combats protozoan infections.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimetridazole
Fysisk form Solid
CAS 551-92-8
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H7N3O2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (354.28 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=[N+](C1=CN=C(C)N1C)[O-]
Molekylvikt (g/mol) 141.13
Formel vikt 141.13
Procent renhet 98.0%