Läs mer
Dimetridazole, Mikromol™
Beskrivning
Dimetridazole
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimetridazole |
| CAS | 551-92-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dimetridazole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C5 H7 N3 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Dimetridazole, 1H-Imidazole, 1,2-dimethyl-5-nitro-, Imidazole, 1,2-dimethyl-5-nitro- (7CI,8CI), 1,2-Dimethyl-5-nitro-1H-imidazole, 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole, 5-Nitro-1,2-dimethylimidazole, 8595RP, Dimetridazol, Dimetridazole, Dimetrizadole, Dimetronidazole, Emtryl, Emtrylvet, Emtrymix, NSC 226253 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O2/c1-4-6-3-5(7(4)2)8(9)10/h3H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1C |
| IUPAC-namn | 1,2-dimethyl-5-nitroimidazole |
| Visa mer |