Läs mer
Dimidiumbromid,∽ 95 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11446742 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446742 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 11446742 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215095890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2000.00 SEK
    1904.54 SEK / 500mg
    Save 95.46 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 518-67-2
Molekylformel C20H18BrN3
Molekylvikt (g/mol) 380.29
MDL-nummer MFCD00011757
InChI-nyckel MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimidium bromide, trypadine, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, phenanthridinium 1553, phenanthridinium compound 1553, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenyl-, bromide, 2,7-diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, phenanthridium 1553
PubChem CID 68207
IUPAC-namn 3,8-diamino-5-metyl-6-fenylfenantridin-5-iumbromid
LEDER [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimidium bromide
Färg Svart
Analysprocentintervall ∽95 %
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 380.29
Fysisk form Pulver