Läs mer
Dimidiumbromid, 95 %
Produktkod. 11406586
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11406586 0.25 g 0.25g
11496576 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11406586 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24818.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    936.97 SEK
    841.65 SEK / 0.25g
    Save 95.32 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 518-67-2 | C20H18BrN3 | 380,29 g/mol
Dimidiumbromid fungerar som en hämmare av L-celltillväxt. Den används också som en fluorescerande sond för nukleinsyror. Det är också användbart vid bestämning av katjoniska ytaktiva ämnen. Det används också som ett interkalerande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dimidiumbromid fungerar som en hämmare av L-celltillväxt. Den används också som en fluorescerande sond för nukleinsyror. Det är också användbart vid bestämning av katjoniska ytaktiva ämnen. Det används också som ett interkalerande medel.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 518-67-2
Molekylformel C20H18BrN3
Molekylvikt (g/mol) 380.29
MDL-nummer MFCD00011757
InChI-nyckel MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimidium bromide, trypadine, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, phenanthridinium 1553, phenanthridinium compound 1553, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenyl-, bromide, 2,7-diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, phenanthridium 1553
PubChem CID 68207
IUPAC-namn 5-metyl-6-fenylfenantridin-5-ium-3,8-diamin;bromid
LEDER [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimidium bromide
Smältpunkt 230°C (decomposition)
Kvantitet 0.25 g
Formel vikt 380.31
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.