Läs mer
Dimidium bromide, 95%
Produktkod. p-7027795
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
Produktkod. 11406586
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24818.01
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 518-67-2 | C20H18BrN3 | 380.29 g/mol
Dimidiumbromid fungerar som en hämmare av L-celltillväxt. Den används också som en fluorescerande sond för nukleinsyror. Det är också användbart vid bestämning av katjoniska ytaktiva ämnen. Det används också som ett interkalerande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dimidiumbromid fungerar som en hämmare av L-celltillväxt. Den används också som en fluorescerande sond för nukleinsyror. Det är också användbart vid bestämning av katjoniska ytaktiva ämnen. Det används också som ett interkalerande medel.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 518-67-2
Molekylformel C20H18BrN3
Molekylvikt (g/mol) 380.29
MDL-nummer MFCD00011757
InChI-nyckel MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimidium bromide, trypadine, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, phenanthridinium 1553, phenanthridinium compound 1553, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenyl-, bromide, 2,7-diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, phenanthridium 1553
PubChem CID 68207
IUPAC-namn 5-metyl-6-fenylfenantridin-5-ium-3,8-diamin;bromid
LEDER [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimidium bromide
Smältpunkt 230°C (decomposition)
Kvantitet 0.25 g
Formel vikt 380.31
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.