Läs mer
Dimidium Bromide-Disulfine, Extra Pure, Blue Indicator Stock Solution, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10283850 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10283850 100 mL Bärnstensfärgad glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 10283850 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/4140/05
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Dimidium Bromide-Disulfine, Extra Pure, Blue Indicator Stock Solution, SLR, Fisher Chemical , Kvantitet: 100 ml, förpackning: Bärnstensfärgad glasflaska, Kokpunkt: 100 grader C, Smältpunkt: 0 grader C, MDL-nummer: 146696, Fysisk form: vätska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 518-67-2
Smältpunkt 0 °C
Färg Blått
Kokpunkt 100 °C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C20H18BrN3
MDL-nummer 146696
Kvantitet 100 mL
InChI-nyckel MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
IUPAC-namn 3,8-diamino-5-metyl-6-fenylfenantridin-5-iumbromid
Molekylvikt (g/mol) 380.29
Fysisk form Vätska