Läs mer
Dimidium Bromide, Disulfine Blue Mixed Indicator, Enligt European Pharmacopoeia (EP) Kapitel 4 (4.1.1), Reagecon
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
100 mL
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mixed indicator |
| Kvantitet | 100 mL |
| Fysisk form | Vätska |