Läs mer
Dimidiumbromid, MP Biomedicals
Produktkod. 11436742 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11436742 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11436742 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215095880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.00 SEK
    432.32 SEK / 100mg
    Save 21.68 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimidium Bromide
Namnnotering Fluorescerande sond för nukleinsyror; Interkelationsmedel
CAS 518-67-2
Analysprocentintervall ∽95 %
Molekylformel C20H18BrN3
MDL-nummer MFCD00011757
Kvantitet 100 mg
Synonym dimidium bromide, trypadine, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, phenanthridinium 1553, phenanthridinium compound 1553, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenyl-, bromide, 2,7-diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, phenanthridium 1553
InChI-nyckel MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
IUPAC-namn 3,8-diamino-5-metyl-6-fenylfenantridin-5-iumbromid
Molekylvikt (g/mol) 380.29
PubChem CID 68207
Formel vikt 380.3