Läs mer
Dimidium Bromide, Supelco™
Produktkod. 15825630
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15825630 1 g 1g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15825630 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1121300001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For surfactant tests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimidium Bromide
CAS 518-67-2
Smältpunkt 242°C
Koncentration 100%
Kvantitet 1 g
MDL-nummer MFCD00011757
Synonym Dimidium bromide, 3,8-Diamino-5-methyl- 6-phenylphenanthridinium bromide, Dimidium bromide
Molekylvikt (g/mol) 380.28