Läs mer
Diminazene-13C2,15N4 Dihydrochloride (major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diminazene-13C2,15N4 Dihydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N7/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-21-20-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H3,15,16)(H3,17,18)(H,19,20)/i13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1 |
| Procent renhet | >95% |