Läs mer
Diminazene Diaceturate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diminazene aceturate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N7.2C4H7NO3/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-21-20-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18;2*1-3(6)5-2-4(7)8/h1-8H,(H3,15,16)(H3,17,18)(H,19,20);2*2H2,1H3,(H,5,6)(H,7,8) |
| Formel vikt | 515.2241 |
| Procent renhet | >95% |