Läs mer
Diminazene Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diminazene Dihydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N7.2ClH/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-21-20-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18;;/h1-8H,(H3,15,16)(H3,17,18)(H,19,20);2*1H |
| Formel vikt | 281.1389 |
| Procent renhet | >95% |