Läs mer
Dimorpholinophosphinyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimorpholinophosphinyl Chloride |
| CAS | 7264-90-6 |
| Molekylformel | C8H16ClN2O3P |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Bis(morpholino)phosphinyl Chloride, Bismorpholinophosphinic Chloride, Dimorpholinophosphinic Acid Chloride, Dimorpholinophosphinic Chloride, Dimorpholinophosphinic Chloride, Di-4-morpholinylphosphinic Chloride, P,P-Di-4-morpholinylphosphinic Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16ClN2O3P/c9-15(12,10-1-5-13-6-2-10)11-3-7-14-8-4-11/h1-8H2 |
| LEDER | ClP(=O)(N1CCOCC1)N2CCOCC2 |
| IUPAC-namn | 4-[chloro(morpholin-4-yl)phosphoryl]morpholine |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.65 |
| Formel vikt | 254.0587 |