Läs mer
Dimoxystrobin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimoxystrobin |
| CAS | 149961-52-4 |
| Molekylformel | C19 H22 N2 O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Benzeneacetamide, 2-[(2,5-dimethylphenoxy)methyl]-α-(methoxyimino)-N-methyl-, (αE)-, Benzeneacetamide, 2-[(2,5-dimethylphenoxy)methyl]-α-(methoxyimino)-N-methyl-, (E)-, (αE)-2-[(2,5-Dimethylphenoxy)methyl]-α-(methoxyimino)-N-methylbenzeneacetamide, BAS 505, Dimoxystrobin, SSF 129, (2E)-2-[2-[(2,5-Dimethylphenoxy)methyl]phenyl]-2-methoxyimino-N-methyl-acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2O3/c1-13-9-10-14(2)17(11-13)24-12-15-7-5-6-8-16(15)18(21-23-4)19(22)20-3/h5-11H,12H2,1-4H3,(H,20,22)/b21-18+ |
| LEDER | CNC(=O)\C(=N\OC)\c1ccccc1COc2cc(C)ccc2C |
| IUPAC-namn | (2E)-2-[2-[(2,5-dimethylphenoxy)methyl]phenyl]-2-methoxyimino-N-methylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.39 |
| Formel vikt | 326.163 |