Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Dimroth kondensorer för extraktorer med GL-gängor
Standard konisk led nr:
NS 29/32
NS 34/35
NS 60/46
NS 71/51
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Dimroth kondensorer för extraktorer
- Med GL-gängor Dimroth kondensorer för utsug
- För kondensering av ångor
- Med NS-kon
- Vattenanslutning: GL 14 tråd (med två gängade plastoliver)
- Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Standard konisk led nr | NS 71/51 |
| Material | Duran Glas |