Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Dimroth kondensorer för extraktorer med GL-gängor
Produktkod. 10530583
Standard konisk led nr:
NS 29/32
NS 34/35
NS 60/46
NS 71/51
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10530583
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05246014
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Dimroth kondensorer för extraktorer
  • Med GL-gängor Dimroth kondensorer för utsug
  • För kondensering av ångor
  • Med NS-kon
  • Vattenanslutning: GL 14 tråd (med två gängade plastoliver)
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Standard konisk led nr NS 29/32
Material Duran Glas