Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Dimroth kondensorer för extraktorer, med oliver
Product Code. 10393191
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Standard konisk led nr:
34/35 NS
71/51 NS
missing translation for 'unitSize':
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Standard konisk led nr missing translation for 'unitSize'
10393191 34/35 NS Varje
10261981 71/51 NS Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 10393191 missing translation for 'mfr' Lenz Laborglasintrumente missing translation for 'supplierNo' 05246005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1350.00 SEK
    1104.99 SEK / Paket med 1
    Save 245.01 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Dimroth kondensorer för extraktorer
  • För kondensering av ångor
  • Med NS-kon
  • Vattenanslutning: glasoliver
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifications
Inkluderar Oliver i glas
Kvantitet 1 st
Standard konisk led nr 34/35 NS
Material Duran Glas