Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Dimroth kondensorer för extraktorer
Beskrivning
- Med NS-kon
- Vattenanslutning: glasoliver
- Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kylyta - 680 cm² |
| För användning med (applikation) | Kondenserande ångor |
| För användning med (utrustning) | Extraktorer 300 - 500 ml |
| Kvantitet | 1 |
| Standard konisk led nr | NS 60/46 |
| Material | DURAN™ Slang |