Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Dimroth kondensorer, med GL-gängor
Beskrivning
- Dimroth kondensorer enl. enligt DIN 12591
- För kondensering av ångor
- Med NS-hylsa och NS-kon
- Vattenanslutning: GL 14 tråd (med två gängade plastoliver)
- Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Standard konisk led nr | NS 45/40 |
| Material | Duran Glas |