Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Dimroth kondensorer, med GL-gängor
Produktkod. 11536814
Change view
Standard konisk led nr:
NS 14/23
NS 24/29
NS 45/40
Längd (metrisk):
250 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11536814 NS 45/40 400 mm Varje
10528954 NS 24/29 250 mm Varje
11506814 NS 14/23 250 mm Varje
11526814 NS 45/40 250 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11536814 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05240416
Beräknad leverans: 18-12-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Dimroth kondensorer enl. enligt DIN 12591
  • För kondensering av ångor
  • Med NS-hylsa och NS-kon
  • Vattenanslutning: GL 14 tråd (med två gängade plastoliver)
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Längd (metrisk) 400 mm
Standard konisk led nr NS 45/40
Material Duran Glas