Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Dimroth kondensorer med glasoliver
Produktkod. 10400713
Change view
Längd (metrisk) jacka:
250 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) jacka Förpackningsstorlek
10400713 400 mm Varje
10090271 250 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10400713 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 05240406
Beräknad leverans: 16-12-2026
Dimroth kondensorer för kondensering av ångor
  • Dimroth kondensorer enl. till DIN 12591 och utöver DIN-standard
  • Med NS-hylsa och NS-kon
  • Vattenanslutning: glasoliver
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Beskrivning Kylyta - 1380 cm²
För användning med (applikation) Kondenserande ångor
Längd (metrisk) jacka 400 mm
Kvantitet 1
Standard konisk led nr NS 45/40
Material DURAN™ Slang