Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Dimroth kondensorer med glasoliver
Produktkod. p-7161790
Längd (metrisk) jacka:
250 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10090271
Brand: Lenz Laborglasintrumente™ 05240306
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dimroth kondensorer för kondensering av ångor
  • Dimroth kondensorer enl. till DIN 12591 och utöver DIN-standard
  • Med NS-hylsa och NS-kon
  • Vattenanslutning: glasoliver
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Beskrivning Kylyta - 810 cm²
För användning med (applikation) Kondenserande ångor
Längd (metrisk) jacka 250 mm
Kvantitet 1
Standard konisk led nr NS 45/40
Material DURAN™ Slang