Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Dimroth kondensorer, med glasoliver
Produktkod. 10101621
Standard konisk led nr:
NS 14/23
NS 24/29
Längd (metrisk) jacka:
160 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10101621
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05240303
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Dimroth kondensorer enl. enligt DIN 12591
  • För kondensering av ångor
  • Med NS-hylsa och NS-kon
  • Vattenanslutning: glasoliver
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Inkluderar Oliver i glas
Längd (metrisk) jacka 250 mm
Kvantitet 1 st
Standard konisk led nr NS 24/29
Material Duran Glas