Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Dimroth kondensorer, med glasoliver
Produktkod. 10139600
Change view
Standard konisk led nr:
NS 14/23
NS 24/29
Längd (metrisk) jacka:
160 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Längd (metrisk) jacka Förpackningsstorlek
10139600 NS 14/23 250 mm Varje
10047770 NS 14/23 160 mm Varje
10101621 NS 24/29 250 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10139600 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05240301
Beräknad leverans: 16-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Dimroth kondensorer enl. enligt DIN 12591
  • För kondensering av ångor
  • Med NS-hylsa och NS-kon
  • Vattenanslutning: glasoliver
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Inkluderar Oliver i glas
Längd (metrisk) jacka 250 mm
Kvantitet 1 st
Standard konisk led nr NS 14/23
Material Duran Glas