Läs mer
Dinaciclib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dinaciclib |
| CAS | 779353-01-4 |
| Molekylformel | C21 H28 N6 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Sch 727965, (2S)-1-[3-Ethyl-7-[[(1-oxido-3-pyridinyl)methyl]amino]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl]-2-piperidineethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28N6O2/c1-2-17-14-23-27-19(22-13-16-6-5-9-25(29)15-16)12-20(24-21(17)27)26-10-4-3-7-18(26)8-11-28/h5-6,9,12,14-15,18,22,28H,2-4,7-8,10-11,13H2,1H3/t18-/m0/s1 |
| LEDER | CCc1cnn2c(NCc3ccc[n+]([O-])c3)cc(nc12)N4CCCC[C@H]4CCO |
| IUPAC-namn | 2-[(2S)-1-[3-ethyl-7-[(1-oxidopyridin-1-ium-3-yl)methylamino]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl]piperidin-2-yl]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 396.49 |
| Formel vikt | 396.2274 |