Läs mer
Diniconazole, MedChemExpress
Beskrivning
Diniconazole is a newly developed fungicide strongly inhibited lanosterol 14 alpha-demethylation catalyzed by a yeast cytochrome P-450.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diniconazole |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 83657-24-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H17Cl2N3O |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Rac-diniconazole |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (306.54 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.05 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |