Läs mer
Dinitolmide, LoGiCal
Produktkod. 30460021
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460021 10 mg
1 options
Produktkod. 30460021 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3056.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dinitro-o-toluamide
CAS 148-01-6
Analyt- eller komponentnamn 3,5-Dinitro-o-toluamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H7 N3 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzamide, 2-methyl-3,5-dinitro-, o-Toluamide, 3,5-dinitro- (6CI,8CI), 2-Methyl-3,5-dinitrobenzamide, 3,5-Dinitro-2-methylbenzamide, 3,5-Dinitro-o-toluamide, Coccidin, Coccidine A, Coccidot, Dinitolmide, Salcostat, Zoalene, Zoamix
InChI formel InChI=1S/C8H7N3O5/c1-4-6(8(9)12)2-5(10(13)14)3-7(4)11(15)16/h2-3H,1H3,(H2,9,12)
Lösningstyp Neat
LEDER Cc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N
IUPAC-namn 2-methyl-3,5-dinitrobenzamide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 225.16
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 225.0386 g/mol