Läs mer
Dinitolmide, MedChemExpress
Beskrivning
Dinitolmide (Zoalene), a fodder additive for poultry, has anti-coccidial effect. Dinitolmide can be used to prevent infections induced by Eimeria, such as Eimeria tenella, Eimeria necatrix, Eimeria brunette, and so on.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dinitolmide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 148-01-6 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C8H7N3O5 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Zoalene |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 49 mg/mL (217.62 mM) |
| Visa mer |