Läs mer
Dinitrodenafil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dinitrodenafil |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N6O6/c1-4-6-11-13-14(21(3)20-11)17(24)19-16(18-13)10-7-9(22(25)26)8-12(23(27)28)15(10)29-5-2/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,18,19,24) |
| Formel vikt | 402.1288 |