Läs mer
Dinitrodenafil, TRC
Produktkod. 30386959
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30386959 100 mg
30377958 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30386959 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD479775100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1797103-21-9
Molekylformel C17H18N6O6
Molekylvikt (g/mol) 402.36
Synonym 5-(2-Ethoxy-3,5-dinitrophenyl)-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
IUPAC-namn 5-(2-ethoxy-3,5-dinitrophenyl)-1-methyl-3-propyl-4H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
LEDER CCCc1nn(C)c2C(=O)N=C(Nc12)c3cc(cc(c3OCC)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spécification
Kemiskt namn eller material Dinitrodenafil
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18N6O6/c1-4-6-11-13-14(21(3)20-11)17(24)19-16(18-13)10-7-9(22(25)26)8-12(23(27)28)15(10)29-5-2/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,18,19,24)
Formel vikt 402.1288
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.