Läs mer
Dinonylftalat, 96%, blandning av isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11945041 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11945041 100 g Glasflaska 100g
10095810 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11945041 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 408771000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 84-76-4 | C26H42O4 | 418.62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84-76-4
Molekylformel C26H42O4
Molekylvikt (g/mol) 418.62
MDL-nummer MFCD00036237
InChI-nyckel DROMNWUQASBTFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dinonyl phthalate, dinonylphthalate, nonyl phthalate, di-n-nonyl phthalate, bisoflex dnp, unimoll dn, bisoflex 91, phthalic acid, dinonyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dinonyl ester, bisolflex 91
PubChem CID 6787
LEDER CCCCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dinonyl phthalate
Färg Gul till brun
Densitet 0.9700g/mL, 0.97
Kokpunkt 279.0°C to 287.0°C
Flampunkt 216°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (sum of isomers) (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4825 to 1.4845
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Solubility in water: <1g/L (20°)
IUPAC-namn dinonylbensen-1,2-dikarboxylat
Viskositet 166 mPa.s (20°C)
Formel vikt 418.61
Procent renhet 96%
Fysisk form Oljig vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.