Läs mer
Dinonyl phthalate, mixture of isomers, 96%
Produktkod. 11445303
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445303 10 g 10g
11455303 50 g 50g
11465303 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11445303 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12871.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 84-76-4 | C26H42O4 | 418.62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84-76-4
Molekylformel C26H42O4
Molekylvikt (g/mol) 418.62
MDL-nummer MFCD00036237
InChI-nyckel DROMNWUQASBTFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dinonyl phthalate, dinonylphthalate, nonyl phthalate, di-n-nonyl phthalate, bisoflex dnp, unimoll dn, bisoflex 91, phthalic acid, dinonyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dinonyl ester, bisolflex 91
PubChem CID 6787
IUPAC-namn dinonylbensen-1,2-dikarboxylat
LEDER CCCCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dinonyl phthalate
Namnnotering mixture of isomers
Densitet 0.97
Flampunkt 216°C (421°F)
Kvantitet 10 g
Beilstein 1916263
Formel vikt 418.62
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.