Läs mer
dinonylftalat, MP Biomedicals
Produktkod. 11408354 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408354 100 g 25g
1 options
Produktkod. 11408354 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521073325
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dinonyl Phthalate
CAS 84-76-4
Molekylformel C26H42O4
MDL-nummer MFCD00036237
Kvantitet 100 g
Synonym dinonyl phthalate, dinonylphthalate, nonyl phthalate, di-n-nonyl phthalate, bisoflex dnp, unimoll dn, bisoflex 91, phthalic acid, dinonyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dinonyl ester, bisolflex 91
InChI-nyckel DROMNWUQASBTFM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCCCC
IUPAC-namn 1,2-dinonylbensen-1,2-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 418.62
PubChem CID 6787
Formel vikt 418.62