Läs mer
Dinoprost, MedChemExpress
Beskrivning
Dinoprost (Prostaglandin F2α) is an orally active, potent prostaglandin F (PGF) receptor (FP receptor) agonist. Dinoprost is a luteolytic hormone produced locally in the endometrial luminal epithelium and corpus luteum (CL). Dinoprost plays a key role in the onset and progression of labour.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dinoprost |
| Fysisk form | Oil |
| CAS | 551-11-1 |
| Färg | Brown |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H34O5 |
| För användning med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Synonym | Prostaglandin F2α PGF2α |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (282.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (282.10 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |