Läs mer
Dinoprostone 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30328130
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30328130 1 ml
1 options
Produktkod. 30328130 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12800200AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dinoprostone
CAS 363-24-6
Analyt- eller komponentnamn Dinoprostone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C20 H32 O5
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Dinoprostone, (Z)-7-[(1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-[(E)-(3S)-3-hydroxyoct-1-enyl]-5-oxocyclopentyl]hept-5-enoic acid, PGE2
InChI formel InChI=1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,19,21,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
LEDER CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(=O)O
IUPAC-namn (Z)-7-[(1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-[(E,3S)-3-hydroxyoct-1-enyl]-5-oxocyklopentyl]hept-5-enoinsyra
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 352.47
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 352.225 g/mol