Läs mer
Dinosam, TRC
Produktkod. 30138522
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138522 500 mg
30003257 250 mg
30010975 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138522 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD409730500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4097-36-3
Molekylformel C11 H14 N2 O5
Molekylvikt (g/mol) 254.2393
Synonym 2-(1-Methylbutyl)-4,6-dinitrophenol, 2,4-Dinitro-6-(1-methylbutyl)phenol, 2,4-Dinitro-6-(pentan-2-yl)phenol, 2-(1-Methyl-n-butyl)-4,6-dinitrophenol, 2-(2-Hydroxy-3,5-dinitrophenyl)pentane, 2-sec-Amyl-4,6-dinitrophenol, Chemox General, DNAP, DNOSAP, Dinosam, NSC 21493
IUPAC-namn 2,4-dinitro-6-pentan-2-ylfenol
LEDER CCCC(C)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dinosam
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14N2O5/c1-3-4-7(2)9-5-8(12(15)16)6-10(11(9)14)13(17)18/h5-7,14H,3-4H2,1-2H3
Formel vikt 254.0903
Procent renhet >95%