Läs mer
Dinoseb, TRC
Produktkod. 30384637
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30384637 500 mg
1 options
Produktkod. 30384637 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD480490500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dinoseb
CAS 88-85-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C10 H12 N2 O5
Kvantitet 500 mg
Synonym Phenol, 2-(1-methylpropyl)-4,6-dinitro-, Phenol, 2-sec-butyl-4,6-dinitro- (6CI,8CI), 2-(1-Methylpropyl)-4,6-dinitrophenol, 2,4-Dinitro-6-(1-methylpropyl)phenol, 2,4-Dinitro-6-sec-butylphenol, 2-sec-Butyl-4,6-dinitrophenol, 4,6-Dinitro-2-(1-methyl-n-propyl)phenol, 4,6-Dinitro-2-(2-butyl)phenol, 4,6-Dinitro-2-sec-butylphenol, 4,6-Dinitro-o-sec-butylphenol, 6-sec-Butyl-2,4-dinitrophenol, Aatox, BNP 20, BNP 30, Blaartox, Butaphen, Butaphene, Chemox P.E., DBNF, DN 289, DNBP, DNOSBP, DNSBP, Desicoil, Dibutox, Dibutox 20CE, Dinoseb, Dow General, Dytop, Hivertox, Ladob, Laseb, Liro DNBP, NSC 202753, Premerge, Super Kabrol, WSX 8365
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O5/c1-3-6(2)8-4-7(11(14)15)5-9(10(8)13)12(16)17/h4-6,13H,3H2,1-2H3
LEDER CCC(C)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-butan-2-yl-4,6-dinitrofenol
Molekylvikt (g/mol) 240.21
Formel vikt 240.0746