Läs mer
Dinotefuran-desmethyl, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312264
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30312264 10 mg
1 options
Produktkod. 30312264 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC12820050
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dinotefuran-desmethyl
CAS 168688-99-1
Analyt- eller komponentnamn Dinotefuran-desmethyl
Frakt skick +20°C
Molekylformel C6 H12 N4 O3
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym Guanidine, N-nitro-N'-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]-, N-Nitro-N'-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]guanidine
InChI formel InChI=1S/C6H12N4O3/c7-6(9-10(11)12)8-3-5-1-2-13-4-5/h5H,1-4H2,(H3,7,8,9)
LEDER [O-][N+](=O)NC(=N)NCC1CCOC1
IUPAC-namn 1-nitro-3-(oxolan-3-ylmethyl)guanidine
Molekylvikt (g/mol) 188.18
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 188.0909 g/mol