missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dinotefuran DN Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30133067
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133067 100 mg
30136147 50 mg
30012010 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133067 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD484610100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 939773-22-5
Molekylformel C7H15N3O . HCl
Molekylvikt (g/mol) 193.67
Synonym N-Methyl-N'-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]guanidine Hydrochloride;1-Methyl-3-((tetrahydrofuran-3-yl)methyl)guanidine Hydrochloride;
LEDER Cl.CNC(=N)NCC1CCOC1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dinotefuran DN Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H15N3O.ClH/c1-9-7(8)10-4-6-2-3-11-5-6;/h6H,2-5H2,1H3,(H3,8,9,10);1H
Formel vikt 193.0982
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.