Läs mer
Dinotefuran, TRC
Produktkod. 30375632
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30375632 1 g
1 options
Produktkod. 30375632 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4821001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Dinotefuran
CAS 165252-70-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C7 H14 N4 O3
Kvantitet 1 g
Synonym Guanidine, N-methyl-N'-nitro-N''-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]- (9CI), N''-Methyl-N-nitro-N'-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]guanidine, Albarin, Alpine WSG, Dinotefuran, MTI 446, Mikeblock, Nidinotefuran, Safari, Safari (insecticide), Safari 20SG, Starkle, Tenchu, Venom (insecticide), Zylam
InChI formel InChI=1S/C7H14N4O3/c1-8-7(10-11(12)13)9-4-6-2-3-14-5-6/h6H,2-5H2,1H3,(H2,8,9,10)
LEDER CN\C(=N/CC1CCOC1)\N[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1-metyl-3-nitro-2-(oxolan-3-ylmetyl)guanidin
Molekylvikt (g/mol) 202.21
Formel vikt 202.1066