Läs mer
Dinotefuran UF, TRC
Produktkod. 30378902
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30378902 50 mg
30374223 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30378902 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD48461550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 457614-34-5
Molekylformel C7 H14 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 158.2
Synonym Urea, N-methyl-N'-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]-, N-Methyl-N'-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]urea
IUPAC-namn 1-metyl-3-(oxolan-3-ylmetyl)urea
LEDER CNC(=O)NCC1CCOC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dinotefuran-urea
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H14N2O2/c1-8-7(10)9-4-6-2-3-11-5-6/h6H,2-5H2,1H3,(H2,8,9,10)
Formel vikt 158.106
Procent renhet >95%