Läs mer
IKA™ DINS-1 Adapter Set
Produktkod. 16268581 Handla allt IKA Produkter
Change view
Produkttyp:
Adapter set
Produktkod. Produkttyp
16268581 Adapter set
1 options
Produktkod. 16268581 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0025000387
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27020.00 SEK
    24121.83 SEK / Paket med 1
    Save 2898.17 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 28-10-2026
Adapter för att uppfylla DIN-53019 standard.
  • Spindelgeometri: Cylinder
  • Anslutning: Gänga M2,5 LH
  • Flow Jacket: Ja
  • Monteringsfäste: Ja
  • Mått (B x H x D): 390 x 102 x 310 mm
  • Min. FSR match ROTAVISC lo-vi: 0,6 mPas
  • Max. FSR match ROTAVISC lo-vi: 50000 mPas
  • Min. FSR match ROTAVISC me-vi: 6,1 mPas
  • Max. FSR match ROTAVISC me-vi: 50000 mPas
  • Min. FSR match ROTAVISC hi-vi I: 12,2 mPas
  • Max. FSR match ROTAVISC hi-vi I: 50000 mPas
  • Min. FSR match ROTAVISC hi-vi II: 48,8 mPas
  • Max. FSR match ROTAVISC hi-vi II: 50 000 mPas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Adapter set
Noggrannhet 0.02
Temperaturområde (metriskt) 100 °C
Volym (metrisk) 2 till 17 ml