Läs mer
Dioctanoylglycol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dioctanoylglycol |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O4/c1-3-5-7-9-11-13-17(19)21-15-16-22-18(20)14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 314.2457 |