Läs mer
Dioctyl sulfosuccinate sodium salt, 96%
Produktkod. p-7059219
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11339708
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044203.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Vät- och solubiliseringsmedel
Vät- och solubiliseringsmedel. Dioktylsulfosuccinatnatriumsalt används som ytaktivt medel, vätmedel och vid framställning av omvända miceller. Det används vid elektroforesdetektering av naturliga och syntetiska östrogener. Det finner också användning inom läkemedels-, kosmetika-, livsmedelsindustrin och som ett laxermedel för att behandla förstoppning. Vidare används det som livsmedelstillsats, emulgeringsmedel och dispergeringsmedel. Det spelar en viktig roll som hjälpämne vid framställning av tabletter och suspensioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 577-11-7
Molekylformel C20H37NaO7S
Molekylvikt (g/mol) 444.56
MDL-nummer MFCD00012455
InChI-nyckel APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYNA-M
Synonym docusate sodium, dioctyl sodium sulfosuccinate, aerosol ot, constonate, diox, manoxol ot, diomedicone, clestol, complemix, defilin
PubChem CID 23673837
IUPAC-namn natrium;1,4-bis(2-etylhexoxi)-1,4-dioxobutan-2-sulfonat
LEDER [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
Smältpunkt 153°C to 157°C
Densitet 1.1 g/mL
Kvantitet 100 g
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,3401
Löslighetsinformation Soluble in water and methanol.
Formel vikt 444.55
Procent renhet 96%
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.