Läs mer
Dioctyl sulfosuccinat natriumsalt, 96 %
Beskrivning
Vät- och solubiliseringsmedel. Dioktylsulfosuccinatnatriumsalt används som ytaktivt medel, vätmedel och vid framställning av omvända miceller. Det används vid elektroforesdetektering av naturliga och syntetiska östrogener. Det finner också användning inom läkemedels-, kosmetika-, livsmedelsindustrin och som ett laxermedel för att behandla förstoppning. Vidare används det som livsmedelstillsats, emulgeringsmedel och dispergeringsmedel. Det spelar en viktig roll som hjälpämne vid framställning av tabletter och suspensioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Dioctyl sulfosuccinate sodium salt |
| Smältpunkt | 153 °C till 157 °C |
| Densitet | 1.1 g/mL |
| Kvantitet | 500 g |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,3401 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten och metanol. |
| Formel vikt | 444.55 |
| Procent renhet | 96% |
| Fysisk form | Fast |
Seguridad y manipulación
- Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.