Läs mer
Dioctyl sulfosuccinat, natriumsalt, 96 %
Produktkod. 10132720 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10132720 1 kg Plastflaska 1kg
10214480 100 g Plastflaska 100g
11935031 2.5 kg Plast trumma 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10132720 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 117100010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1270.00 SEK
    1108.65 SEK / 1kg
    Save 161.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 577-11-7 | C20H37NaO7S | 444,56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 577-11-7
Molekylformel C20H37NaO7S
Molekylvikt (g/mol) 444.56
MDL-nummer MFCD00012455
InChI-nyckel APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYNA-M
Synonym docusate sodium, dioctyl sodium sulfosuccinate, aerosol ot, constonate, diox, manoxol ot, diomedicone, clestol, complemix, defilin
PubChem CID 23673837
IUPAC-namn natrium;1,4-bis(2-etylhexoxi)-1,4-dioxobutan-2-sulfonat
LEDER [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dioctyl sulfosuccinate, sodium salt
Aciditet Max 2,5 (på fast material)
Smältpunkt 153,0 °C till 157,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 1 kg
Beilstein 04, IV, 114
Fieser 15,149
Merck Index 15, 3446
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1,5g/100 ml (25 °C). Andra lösligheter: lösliga i ccl4, petroleumeter, xylen och alkohol
Formel vikt 444.55
Procent renhet 96%
Olöslig materia 300 ppm (max 50 % i toluen)
Fysisk form Vaxartad fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dioctyl sulfosuccinate, sodium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.