Läs mer
Dioktylsulfosuccinatnatriumsalt,∽ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11437920 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437920 50 g 50g
11447920 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11437920 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210157550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    430.00 SEK
    408.95 SEK / 50g
    Save 21.05 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Identificatori chimici
CAS 577-11-7
Molekylformel C20H37NaO7S
Molekylvikt (g/mol) 444.56
MDL-nummer MFCD00012455
InChI-nyckel APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYNA-M
Synonym docusate sodium, dioctyl sodium sulfosuccinate, aerosol ot, constonate, diox, manoxol ot, diomedicone, clestol, complemix, defilin
PubChem CID 23673837
IUPAC-namn natrium 1,4-bis[(2-etylhexyl)oxi]-1,4-dioxobutan-2-sulfonat
LEDER [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
Specifica
Kemiskt namn eller material Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
Färg Vitt
Analysprocentintervall ∽99%
Kvantitet 50 g
Formel vikt 444.57
Fysisk form Fast
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt
Avvertenza
  • Fara
Categoria di pericolo
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Consigli di prudenza
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.