Läs mer
Dioktylsulfosuccinatnatriumsalt,∽ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11447920 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447920 500 g 500g
11437920 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11447920 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210157590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1660.00 SEK
    1577.38 SEK / 500g
    Save 82.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 577-11-7
Molekylformel C20H37NaO7S
Molekylvikt (g/mol) 444.56
MDL-nummer MFCD00012455
InChI-nyckel APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYNA-M
Synonym docusate sodium, dioctyl sodium sulfosuccinate, aerosol ot, constonate, diox, manoxol ot, diomedicone, clestol, complemix, defilin
PubChem CID 23673837
IUPAC-namn natrium 1,4-bis[(2-etylhexyl)oxi]-1,4-dioxobutan-2-sulfonat
LEDER [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
Färg Vitt
Analysprocentintervall ∽99%
Kvantitet 500 g
Formel vikt 444.57
Kvalitet Not Available
Fysisk form Fast
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dokusatnatrium
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.