Läs mer
Dioctyl Tereptalat, TRC
Produktkod. 17978124
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17978124 10 g
17949184 1 g
17968524 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17978124 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD48185010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6422-86-2
Molekylformel C24 H38 O4
Molekylvikt (g/mol) 390.56
Synonym Terephthalic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1,4-bis(2-ethylhexyl) ester, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (9CI), Terephthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (6CI,7CI,8CI), 168SG, ADK Cizer D 810, Bis(2-ethylhexyl) terephthalate, DOTP, Di-(2-ethylhexyl) terephthalate, Dioctyl terephthalate, Eastman 168, Eastman 168SG, Eastman TM 168, HCCFlex SP 390, JP 110, Kodaflex DOTP, NEO-T, Palatinol DOTP, Plasticizer 168, UN 488
IUPAC-namn bis(2-etylhexyl) bensen-1,4-dikarboxylat
LEDER CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCC(CC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terephthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C24H38O4/c1-5-9-11-19(7-3)17-27-23(25)21-13-15-22(16-14-21)24(26)28-18-20(8-4)12-10-6-2/h13-16,19-20H,5-12,17-18H2,1-4H3
Formel vikt 390.277